Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18765183 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18765183 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18765183 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Digestive/Waste
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhed Protein
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only