Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Colon Sigmoid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18694310
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18694310 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18694310 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 DKK
    2905.35 DKK / 1mg
    Spare 169.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Colon Sigmoid