Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Colon Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Artikelnummer. 18790894 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18790894 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18790894 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126420
The Human Colon Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Digestive/Waste
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Colon
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Tumor
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttype Human Colon Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only