Få mere at vide
Invitrogen™ Human koagulationsfaktor XIV/protein C ELISA Kit
Artikelnummer. 17174393
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 17174393
Brand: Invitrogen™ EH119RB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human koagulationsfaktor XIV/protein C kvantificerer human koagulationsfaktor XIV/protein C i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human koagulationsfaktor XIV/protein C.
Protein C er et vitamin K-afhængigt plasmaglykoprotein, der spaltes til sin aktiverede form af thrombin-thrombomodulin-komplekset. Protein C i sin aktiverede form indeholder et serinproteasedomæne og fungerer ved nedbrydning af de aktiverede former af koagulationsfaktorer V og VIII. Protein C er en vitamin K-afhængig serinprotease produceret i leveren og består af 2 polypeptidkæder. 62 kDa proenzymet aktiveres af thrombin bundet til en endoteloverfladereceptor, og det aktive enzym spalter faktor Va og VIIIa og hæmmer dermed blodkoagulation. Molekylvægten af det aktive enzym er 55 kDa, og de normale koncentrationer i humant plasma er ca. 1-3 ng/mL på grund af den meget hurtige omsætning, proenzymkoncentrationen er ca.μ g/ml. Mutationer i protein C-genet er blevet forbundet med trombofili på grund af protein C-mangel, neonatal purpura fulminans og tilbagevendende venøs trombose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Aktiveringspeptid; antikoagulerende protein C; APC; autoprothrombin IIA; blodkoagulationsfaktor XIV; EDQVDPRLIDGK; inaktivator af koagulationsfaktorer Va, VIII; PC; præpro-protein C; Proc; PROC1; protein C; protein C (inaktivator af koagulationsfaktorer Va og VIIIa); protein C præpropeptid; protein C, inaktivator af koagulationsfaktorer Va og VIIIa; THPH3; THPH4; type I protein C; vitamin K-afhængigt protein C; Vitamin K-afhængig protein C tung kæde; Vitamin K-afhængig protein C let kæde
Analyseområde 0,82 til 20 ng/ml
Assay følsomhed 0.82 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5624
Gen symbol PROC
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Protein C
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min