Få mere at vide
Invitrogen™ Human koagulationsfaktor XIV/protein C ELISA Kit
Beskrivelse
Human koagulationsfaktor XIV/protein C kvantificerer human koagulationsfaktor XIV/protein C i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant human koagulationsfaktor XIV/protein C.
Protein C er et vitamin K-afhængigt plasmaglykoprotein, der spaltes til sin aktiverede form af thrombin-thrombomodulin-komplekset. Protein C i sin aktiverede form indeholder et serinproteasedomæne og fungerer ved nedbrydning af de aktiverede former af koagulationsfaktorer V og VIII. Protein C er en vitamin K-afhængig serinprotease produceret i leveren og består af 2 polypeptidkæder. 62 kDa proenzymet aktiveres af thrombin bundet til en endoteloverfladereceptor, og det aktive enzym spalter faktor Va og VIIIa og hæmmer dermed blodkoagulation. Molekylvægten af det aktive enzym er 55 kDa, og de normale koncentrationer i humant plasma er ca. 1-3 ng/mL på grund af den meget hurtige omsætning, proenzymkoncentrationen er ca.μ g/ml. Mutationer i protein C-genet er blevet forbundet med trombofili på grund af protein C-mangel, neonatal purpura fulminans og tilbagevendende venøs trombose.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Aktiveringspeptid; antikoagulerende protein C; APC; autoprothrombin IIA; blodkoagulationsfaktor XIV; EDQVDPRLIDGK; inaktivator af koagulationsfaktorer Va, VIII; PC; præpro-protein C; Proc; PROC1; protein C; protein C (inaktivator af koagulationsfaktorer Va og VIIIa); protein C præpropeptid; protein C, inaktivator af koagulationsfaktorer Va og VIIIa; THPH3; THPH4; type I protein C; vitamin K-afhængigt protein C; Vitamin K-afhængig protein C tung kæde; Vitamin K-afhængig protein C let kæde |
| Analyseområde | 0,82 til 20 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.82 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5624 |
| Gen symbol | PROC |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |