Få mere at vide
Human CNOT1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143540 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143540 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631571Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human CNOT1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CNOT1 knockout HEK-293T