missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ Human CLGN Partial ORF (NP_004353.1, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16053825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 ug
25 ug
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16053825 10 ug 10µg
16063825 25 ug 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16053825 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00001047Q01.10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. [provided by RefSeq]

Sequence: FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH

Tekniske data

Adgangsnummer NP_004353.1
Til brug med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-id (Entrez) 1047
Molekylvægt (g/mol) 36.74kDa
Navn CLGN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 ug
Immunogen FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Fælles navn CLGN
Gen symbol CLGN
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Udtrykssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.