Få mere at vide
R&D Systems™ Human CL-L1/COLEC10 (NP_006429) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18722139
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18722139 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18722139 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2621.40 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 258.90 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Human CL-L1/COLEC10 (NP_006429) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for COLEC10, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The COLEC10 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene hCL-L1/COLEC10
Adgangsnummer NP_006429
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-id (Entrez) 10584
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -80°C
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.