Få mere at vide
Invitrogen™ Human CIDEB Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15206659
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. 15206659
Brand: Invitrogen™ PEP0443
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Synthetic Peptide
CIDE-B Synthetic Peptide, PEP-0443, from Invitrogen.
CIDEB activates apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 27141
Arter Human
Oprensningsmetode purified
Adgangsnummer Q9UHD4
Fælles navn Human CIDEB
Koncentration 200 μg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Gen symbol CIDEB
Lyofiliseret, frysetørret No
Konserveringsmiddel 0.02% sodium azide
Produkttype Peptide
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Opbevaringsbuffer PBS