Få mere at vide
R&D Systems™ Human Chitinase 3-like 1/YKL-40 NP_001267.2 VersaClone cDNA
Mængde:
10 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | Chitinase 3-like 1 |
| Adgangsnummer | NP_001267.2 |
| Gen-id (Entrez) | 1116 |
| Gene Alias | AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Mængde | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur