Få mere at vide
Abcam Menneskelig CHEK2 (Chk2) knockout A549-cellelinje
Artikelnummer. 32157465 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1.000.000 celler
2 x 1.000.000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32157465 1.000.000 celler
32139332 2 x 1.000.000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157465 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2760981000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CHEK2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 151 bp deletion i ekson 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knocko...
CHEK2 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 151 bp deletion i ekson 2. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1.000.000 celler