Få mere at vide
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142738 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142738 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2583531Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa