Få mere at vide
Human CDK11A (CDC2L2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156367 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156367 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2583511Kit
Human CDK11A (CDC2L2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK11A (CDC2L2) knockout HEK-293T