Få mere at vide
R&D Systems™ Human CDHR3 (NP_689963.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790497
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18790497 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18790497 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene CDHR3
Adgangsnummer NP_689963.2
Gen-id (Entrez) 222256
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg