missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human CD8 alpha DuoSet ELISA
Beskrivelse
Indeholder
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human CD8 alpha DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD8.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Kit |
| Arter | Human |
| Bindende mål | CD8 alpha |
| Format | 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 925 |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
For Research Use Only.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?