Få mere at vide
Abcam Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Artikelnummer. 32114964 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32114964 10 x 96 Tests
32111724 1 x 96 Tests
32113468 1 x 384 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32114964 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab32440910x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Adgangsnummer Q08722
Analyseområde 187.5 to 3000 pg/mL
Assay følsomhed 46.6 pg/mL
Indhold og opbevaring 4°C
Detekterbare analytter CD47
Assay Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype Sandwich ELISA
Prøvetype Cell Culture Media, Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Tilstrækkelig til 10 x 96 Tests
Til brug med (applikation) ELISA
Gene CD47
Immunoassay Kit Grade RUO
Måleområde 187.5 to 3000 pg/mL
Protein CD47
Kvantificeringsområde 187.5 to 3000 pg/mL
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immuno-oncology
Forsendelsestilstand Blue Ice
Mål CD47
Target Kit navngivet CD47
UniProt ID Q08722
Detektionsgrænse 187.5 pg/mL