Få mere at vide
R&D Systems™ Human CD30/TNFRSF8 DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30000456
Skift visning
Mængde:
5 tallerkener
Artikelnummer. Mængde
30000456 5 tallerkener
1 options
Artikelnummer. 30000456 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY612605
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
For the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant human CD30
The Human CD30/TNFRSF8 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD30/TNFRSF8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 93.80 to 6000 pg/mL
Detekterbare analytter CD30/TNFRSF8
Assay Solid Phase Sandwich ELISA
Konjugeret Biotin
Krydsreaktivitet <50%cross-species reactivity observed with species tested
Immunoassay-kitformat 96-well Strip Plate
Produkttype ELISA Development Kit
Prøvetype Cell Culture Supernatant
Tilstrækkelig til To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 21941, 943, 25069
Værtsarter Human
Sættets indhold Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
Mængde 5 tallerkener
Prøvevolumen 100 μL
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.