Få mere at vide
R&D Systems™ Human CD30 Ligand/TNFSF8 (NP_001235) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18768679
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18768679 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18768679 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001235
Gen-id (Entrez) 944
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg