Få mere at vide
Human CD2BP2 knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141167 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141167 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2588081Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human CD2BP2 knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CD2BP2 knockout HCT116