Få mere at vide
Proteintech™ Human CD23, FCER2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16851516 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16851516 ADN
1 options
Artikelnummer. 16851516 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0010796T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent CD23
  • Genkender human CD23
  • CD23 (immunoglobulin med lav affinitetε Fc-receptor) er et transmembrant glycoprotein til stede på subpopulation af B-lymfocytter i germinale centre, EBV-transformerede B-lymfoblastoide cellelinjer, follikulære dendritiske celler og en subpopulation af perifere blodceller
    • Væsentlige roller i regulering af IgE-produktion og differentiering af B-celler
    • Kan spaltes til opløselige fragmenter (sCD23) af forskellige størrelser, der viser pleiotrope biologiske aktiviteter
    • Forhøjede plasmaniveauer af sCD23 rapporteret ved allergiske lidelser, akutte virussygdomme, spedalskhed, B-CLL og inflammatoriske sygdomme
Behandle:
  • Antistof specifikt for CD23 præ-coated på mikrobrønde
  • CD23-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for CD23 for at detektere indfanget CD23-protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC064417
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 2.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 2208
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P06734
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human CD23,FCER2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine