Få mere at vide
Abcam Human CCND1 (Cyclin D1) knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32140968 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32140968 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32140968 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2553482x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CCND1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, Homozygot: 5 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout...
CCND1 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, homozygot: 5 bp deletion i ekson 1. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler