Få mere at vide
Proteintech™ Human CCL20/MIP-3 alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 16861556 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16861556 ADN
1 options
Artikelnummer. 16861556 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0014996T
 Begrænset vare
På lager
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen CCL20
  • Genkender human CCL20
  • CCL20 (MIP-3 alpha) er et kemokin, der hovedsageligt udtrykkes i lymfevæv, lunge- og leverproducerede celler relateret til inflammation og autoimmun respons (endotelceller, neutrofiler, NK, Th17-celler og B-celler)
    • Bidrager til rekruttering af inflammatoriske celler
    • Signalerer selektivt gennem receptor CCR6
    • Ligand-receptor par CCL20/CCR6 ansvarlig for kemotraktion af umodne dendritiske celler, effektor/hukommelse T-celler og B-celler
      • Tjener rolle i hud- og slimhindeoverflader under homøostatiske og inflammatoriske tilstande, patologiske processer (associeret med cancer og leddegigt)
Behandle:
  • Antistof specifikt for CCL20 præ-coated på mikrobrønde
  • CCL20-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for humant CCL20 for at detektere indfanget humant CCL20-protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC020698
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 0.9 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 6364
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P78556
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human CCL20/MIP-3 alpha ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine