Beskrivelse
CCL2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Immunocytochemistry. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i ekson 2 og 5 bp deletion i exon 2. For at bestille både knockout- og wildtype-kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |