Få mere at vide
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Caspase-1 in cell culture supernates (100 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 6.25 - 400pg/mL |
| Assay følsomhed | 1.24pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Caspase-1 |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 834 |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (100uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |