Få mere at vide
Invitrogen™ Human Cardiomyocyte Immunocytokemi Kit
Artikelnummer. 15307695
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15307695 50 prøver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15307695 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A25973
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Human Cardiomyocyte Immunocytokemi Kit
Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit muliggør optimal billedbaseret analyse af to nøglekardiomyocytmarkører: NKX2.5 og TNNT2/cTnT. Det er det eneste sæt, der tilbyder overlegen billeddannelse til kardiomyocytter i én boks, med et komplet sæt primære og sekundære antistoffer, en nuklear DNA-farvning og alle de præfabrikerede buffere til et optimeret farvningseksperiment.
Med Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan du:
  • Bekræft ekspression af nøglekardiomyocytmarkører med meget specifikke antistoffer
  • Få flere oplysninger pr. prøve ved at måle mere end én markør ad gangen
  • Generer smukke multipleksede billeder med minimal indsats
  • Spar tid og undgå celletab ved at eliminere unødvendige vasketrin i din farvningsprotokol
  • Behandl prøver med tillid ved hjælp af et komplet og optimeret sæt ICC-reagenser
    Bekræft udtryk for centrale hjertemarkører
    Antistofferne inkluderet i sættet er omhyggeligt udvalgt og valideret til høj ydeevne i immuncytokemianalyse af kardiomyocytter. Antistofferne er velegnede til karakterisering af kardiomyocytter genereret fra pluripotente stamceller ved hjælp af Gibco™PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit .
    Få flere oplysninger pr. prøve
    Antistofferne i sættet er designet til at muliggøre specifik og samtidig vurdering af NKX2.5 og TNNT2 sammen med nuklear DNA-farvning for at hjælpe med at spare tid og dyrebar prøve.
    Generer smukke multipleksede billeder
    Drevet af den overlegne ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer, muliggør dette sæt erhvervelse af smukke multipleksede billeder af kardiomyocytmarkørekspression ved hjælp af almindeligt tilgængelige blå, grønne og orange/røde filtersæt.
    Eliminer unødvendige vasketrin
    Den strømlinede metode, der anbefales til dette sæt, eliminerer unødvendige vasketrin, der findes i standard immuncytokemi-protokoller, hvilket sparer tid og mindsker sandsynligheden for celletab under farvningsprotokollen, især ved brug af dækglas eller kammerglas. De eneste påkrævede vaske er efter inkubation med primære og sekundære antistoffer.
    Behandl prøver med tillid
    Et optimeret sæt præfabrikerede fikserings-, permeabiliserings-, blokerings- og vaskebuffere giver dig mulighed for at fokusere på at besvare videnskabelige spørgsmål i stedet for at bruge tid på at forberede reagenser og bestemme kompatibilitet.
    Hvad du får
    Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit kan let skaleres til enhver kulturplade, skål eller objektglasformat og leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver med et μ200 L farvningsvolumen. Detaljeret kitindhold kan findes nedenfor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konjugeret 2 Farve, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Mængde 50 prøver
    Indhold og opbevaring
    Opbevares ved -20 °C til 4 °C:
    • 10μ L af Mouse Anti-Human TNNT2 (1000X)
    • 10μ L Rabbit Anti-Human NKX2.5 (1000x)
    • 40μ L af Alexa Fluor™ 555 Æsel Anti-kanin (250X)
    • 40μ L af Alexa Fluor™ 594 Æsel Anti-kanin (250X)
    • 40μ L af Alexa Fluor™ 488 Donkey Anti-Mouse (250X)
    Opbevares ved -20 °C til stuetemperatur:
    • 1 hætteglas af NucBlue™ Fast celle ReadyProbes™ Reagens (1X)
    • 10 ml fikseringsopløsning (1X)
    • 10 ml permeabiliseringsopløsning S (1X)
    • 20 ml blokeringsopløsning (1X)
    • 20 ml vaskebuffer (10X)
    Produktlinje Alexa Fluor
    Produkttype Immuncytokemi-sæt