Få mere at vide
Human CALM3 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157790 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32157790 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631351Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human CALM3 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CALM3 knockout HEK-293T