Få mere at vide
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142965 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142965 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631321Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CACNB3 (CAB3) knockout HeLa