Få mere at vide
Invitrogen™ Human C6orf211 (aa 259-378) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52211 (PA5-52211. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spécification
Spécification
| Adgangsnummer | Q9H993 |
| Koncentration | ≥5.0 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Blocking Assay, Control |
| Formulering | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen-id (Entrez) | 79624 |
| Navn | Human C6orf211 (aa 259-378) Control Fragment |
| Mængde | 100 μL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Gene Alias | Acidic residue methyltransferase 1; ARMT1; C6orf211; Damage-control phosphatase ARMT1; Protein-glutamate O-methyltransferase; Sugar phosphate phosphatase ARMT1; UPF0364 protein C6orf211 |
| Fælles navn | C6orf211 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.