Få mere at vide
Abcam Menneskelig C19orf66 knockout A549 cellelinje
Product Code. 32141689 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Product Code. Mængde
32141689 2 x 1.000.000 celler
1 options
Product Code. 32141689 Supplier Abcam Supplier No. ab2671112x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
SHFL KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Vildtypekontrol er gratis tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i ekson 3 og 2 bp indsættelse i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockou...
SHFL KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 1 bp indsættelse i exon 3 og 2 bp indsættelse i exon 3. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Specifica
Mængde 2 x 1.000.000 celler
Regulatorisk status RUO
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.