Få mere at vide
Human C19orf24 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142995 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32142995 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631221Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human C19orf24 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C19orf24 knockout HEK-293T