Få mere at vide
Human C11orf58 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32155577 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32155577 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2631181Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Human C11orf58 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C11orf58 knockout HeLa