Få mere at vide
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA
Mængde:
15 x 96-brønds plader
Beskrivelse
The Human C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human C-Reactive Protein/CRP.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 15 x 96-brønds plader |
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 1401 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |