Få mere at vide
Invitrogen™ Human Bub1 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15246709
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. 15246709
Brand: Invitrogen™ PEP0498
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Synthetic Peptide
Bub1 Synthetic Peptide, PEP-0498, from Invitrogen.
BUB1A is a kinase involved in spindle checkpoint function. The kinase functions in part by phosphorylating a member of the miotic checkpoint complex and activating the spindle checkpoint.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 699
Arter Human
Oprensningsmetode purified
Adgangsnummer O43683
Fælles navn Human Bub1
Koncentration 200 μg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Til brug med (applikation) Blocking Assay, Control
Gen symbol BUB1
Lyofiliseret, frysetørret No
Konserveringsmiddel 0.02% sodium azide
Produkttype Peptide
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Opbevaringsbuffer PBS