Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue Lysate (Adult Tumor)
Artikelnummer. 18482932 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18482932 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18482932 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP228012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adult Tumor Tissue Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fremstillingsmetode These lysates are proteomic discovery tools.Researchers should validate and optimize for individual use. Potential applications MAY include WB, immunoprecipitation, protein-protein interactions, ligand binding, ELISA. Note: For use in 1D and 2D gel electrophoresis, the addition of a denaturing gel loading buffer with reducing agents may be required.
Mængde 0.1 mg
Indhold og opbevaring Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Breast