Få mere at vide
Human BRAP knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32153825 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32153825 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2583321Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Human BRAP knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BRAP knockout HEK-293T