Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Artikelnummer. 18207700 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18207700 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18207700 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126418
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Brain
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Brain
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Tumor
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only