Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Artikelnummer. 18280140
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18280140 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18280140 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5945.00 DKK
    5620.65 DKK / 0.1mg
    Spare 324.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Brain
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Temporal Lobe
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Alzheimer's
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only