Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Artikelnummer. 18227360 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18227360 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18227360 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126446
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Brain
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Hippocampus
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Alzheimer's
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only