Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18599010 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 18599010
Brand: Novus Biologicals™ NB82059186
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Brain Frontal Lobe