Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebral Meninges Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18244633 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18244633 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18244633 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3655.00 DKK
    3455.55 DKK / 0.1mg
    Spare 199.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
The Human Brain Cerebral Meninges Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Nervous
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Meninges
Cellulær fraktion Membrane
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttype Human Brain Cerebral Meninges Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only