Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Artikelnummer. 18264603
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18264603 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18264603 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6970.00 DKK
    6588.75 DKK / 1mg
    Spare 381.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Nervous
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Amygdala
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Multiple Sclerosis
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only