Få mere at vide
Invitrogen™ Human Beta Endorfin ELISA Kit
ELISA
Brand:  Invitrogen™ EEL031
Produktkode 18077454
  • 4980.00 DKK / Pakke med 96
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Beta-endorfin er et opioid neuropeptid, der produceres af neuroner i hypofysen og frigives til kredsløbssystemet eller produceres af hypothalamus og frigives til hjernen og rygmarven gennem nervefibre. Precursorpolypeptidet for beta-endorfin er pro-opiomelanocortin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
P01189
9.38 pg/mL
ELISA
Kolorimetrisk mikropladelæser
POMC
<10
HRP
RUO
Se produktdokumentationen for komponentspecifik opbevaringstemperatur.
1 t 20 min
15,63 til 1000 pg/ml
HRP
Plasma, Serum
5443
<10%
Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Biotinyleret detektionsantistof, HRP konjugat, Standard& Prøve fortynder, Biotinyleret detektionsantistoffortynder, HRP konjugatfortynder, Vaskebuffer, TMB substrat, Stop Løsning, Pladeforsegler
96 prøver
Plasma 50μ L, Serum 50μ L
Beta endorfin
3 timer 30 min
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Human Beta Endorfin ELISA Kit > 96 Prøver; HRP