Få mere at vide
Invitrogen™ Human BDNF ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
Human BDNF kvantificerer human BDNF i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant BDNF.
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) er et medlem af neurotrofinfamilien. BDNF syntetiseres som præ-proBDNF, efterfulgt af spaltning til proBDNF. Selvom yderligere processering genererer det modne, 14 kDa protein, er pro-BDNF biologisk aktivt og udskilles i synaptiske vesikler sammen med den modne form. BDNF er bredt udtrykt i centralnervesystemet og virker på en autokrin og parakrin måde på flere klasser af neuroner. Signalering sker hovedsageligt gennem tyrosinkinasereceptoren TrkB, selvom binding til den lavere affinitetsreceptor, p75-NTR, også er blevet påvist. BDNF fremmer neuronal overlevelse og differentiering og har vist sig at spille en afgørende rolle i hukommelsesdannelse og synaptisk regulering. BDNF induceres af kortikale neuroner og er nødvendig for overlevelse af striatale neuroner i hjernen. Ekspression af BDNF er reduceret ved både Alzheimers og Huntington sygdomspatienter, og kan også spille en rolle i reguleringen af stressrespons og i biologien af humørsygdomme.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | abrineurin; ANON2; anoreksi BDNF; Bdnf; BDNF precursor form; bdnf protein; hjerneafledt neurotrofisk faktor; hjerneafledt neurotrofisk faktor; hjerne-afledt neurotrofisk faktor; BULN2; H-BDNF; neurotrophin; ProBDNF |
| Analyseområde | 0,066 til 16 ng/ml |
| Assay følsomhed | 80 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 627 |
| Gen symbol | BDNF |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |