Få mere at vide
Human BAX knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143929 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143929 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2638411Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human BAX knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BAX knockout HeLa
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot