Få mere at vide
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156299 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156299 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2578541Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BATF2 (SARI) knockout A549