Få mere at vide
Proteintech Menneskelig BAFF ELISA Kit
Artikelnummer. 17254876 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Gen-id (Entrez):
10673
Artikelnummer. Gen-id (Entrez)
17254876 10673
1 options
Artikelnummer. 17254876 Leverandør Proteintech Leverandørnr. KE0021596T
 Begrænset vare
På lager
BAFF, eller B-celleaktiverende faktor, også kendt som B-lymfocytstimulator (BlyS; varemærke for Human Genome Sciences, Rockville, MD), TALL-1, THANK og TNFSF13B, er medlem af tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien og er bedst kendt for sin rolle i overlevelse og modning af B-celler.
BAFF-molekylet i fuld længde er et 285-aminosyre (285 aa) peptid med 2 potentielle N-glycosyleringssteder ved rest 124 og 242. Spaltning nedstrøms for aa 124 frigiver en første form for ikke-glykosyleret BAFF og muligvis en anden form, der er glycosyleret ved aa 242. En form på 152 aminosyrer kan også udskilles fra membranen og kan påvises i humant serum. Undersøgelser af BAFF transgene mus og patienter med reumatoide sygdomme indikerer, at overekspression af BAFF er forbundet med udviklingen af autoimmun patologi. BAFF-ekspression var påviselig i hjerte, skeletmuskulatur, bugspytkirtel, nyrer, hud med fedtvæv og lever på lignende niveauer som i CNS.
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 10673
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96RXN Human BAFF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine