Få mere at vide
R&D Systems™ Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit
Mængde:
1 tallerken
6 tallerkener
Tilstrækkelig til:
1 x 96-brønds plade
6 x 96-brønds plader
Beskrivelse
The Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit quantifies human BAFF/BLyS/TNFSF13B in cell culture supernates (25 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 62.50 - 4000pg/mL |
| Assay følsomhed | 6.44pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Krydsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human BAFF/BLyS |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |