Få mere at vide
R&D Systems™ Human B4GAT1 (NP_006867) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18780389
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18780389 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18780389 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 1/B3GNT1
Adgangsnummer NP_006867
Gen-id (Entrez) 11041
Gene Alias B3GNT1, B3GN-T1, beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-6, BETA3GNTI, EC 2.4.1.149, i-beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase, iGAT, IGNT, MDDGA13, N-acetyllactosaminide beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase, Poly-N-acetyllactosamine extension enzyme, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1B3GNT6, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 6
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg