Få mere at vide
Abcam Menneskelig ATG10 knockout HeLa-cellelinje
Artikelnummer. 32155680 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32155680 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32155680 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2656822x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ATG10 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 5 bp deletion i exon 5 og 92 bp indsættelse i exon 5. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. Til o...
ATG10 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret af Western blot. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 5 bp deletion i exon 5 og 92 bp indsættelse i exon 5. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler