Få mere at vide
Human ARPP19 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156631 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156631 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2587841Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human ARPP19 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARPP19 knockout HEK-293T